Description
- Velegnet til laboratorieglas, såsom Erlenmeyer-kolber
- Udstyret med 32 injektordyser med plaststøtter ID 110
- Dyseafstand 57 mm i bredden, 61 mm i dybden
Specifications
Specifications
| Produkttype | Injektor modul |
| Til brug med (udstyr) | Laboratorievaskekurve A 100 og A 150 |
| Inkluderer | Fire rækker af otte injektorer |
| Dimensioner (L x B x H) | 132 x 215 x 479 mm |