Beskrivelse
- Velegnet til laboratorieglas som Erlenmeyer-kolber
- Udstyret med 8 dysedyser E 352 (6 x 220 mm)
- Udstyret med 8 låsemekanismer til dyser E 354
- Jetafstanden er 120 mm i bredden, 123 mm i dybden
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Injektor modul |
| Til brug med (udstyr) | Laboratorievaskekurve A 100 og A 150 |
| Inkluderer | To rækker af fire injektorer |
| Dimensioner (L x B x H) | 181 x 220 x 479 mm |