Beskrivelse
32 dyser (E 351) 4 x 160 mm med clips (E 353)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rustfrit stål |
| Holder | 32 Smalhalsede glasvarer |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 352 mm |
| Højde (metrisk) | 190 mm |
| Bredde (metrisk) | 558 mm |