Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil injektor
Artikelnummer. 15420545 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Dimensioner (D x BXH): 496 x 492 x 250 mm
Artikelnummer.
15420545 Dimensioner (D x BXH): 496 x 492 x 250 mm
1 options
Artikelnummer. 15420545 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 5555260
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Modul E 744 til optimal fyldning af smalhalsede glasvarer 500 - 1.000 ml
Med 16 dyser (E 352) 6 x 220 mm med clips (E 354)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål, plast
Produkttype Indsats/modul til smalhalsede glasvarer
Farve Rustfrit stål, sort
Holder 16 smalhalsede glasvarer
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium
Dybde (metrisk) 496 mm
Højde (metrisk) 250 mm
Bredde (metrisk) 492 mm