Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil injektor
Artikelnummer. 13172290 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13172290 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 13172290 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 3809340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14335.00 DKK
    11606.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 2728.14 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Mobil enhed til optimal læsning af smalhalsede glasvarer
  • Udstyret med 39 injektordyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mobil injektorenhed
Model- E 329
Til brug med (udstyr) Smalhalsede glasvarer
Inkluderer 4/5 dyser 2,5 x 90/110 mm, 5/5/5 dyser 4,0 x 140/160/180 mm, 5/5/5 dyser 6,0 x 200/220/240 mm, 1 dyse til skyllepulverdispenser
Mængde 1 hver