Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil injektor
Shop alle Miele produkter
:
Indeholder: 96 pipetter
Beskrivelse
- Velegnet til 96 pipetter op til 450 mm
- Overfladen er 16 x 16 mm
- Komplet med rammehøjde 150 mm
- Udstyret med tilslutning til varmluftstørring
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mobil injektorenhed |
| Model- | E 408 |
| Til brug med (udstyr) | Pipetter |
| Mængde | 1 hver |