Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil injektor
Shop alle Miele produkter
:
Plads til: 38 pipetter
Beskrivelse
- Udstyret med 38 pipetter i 3 rækker
- 1. række: 10 pipetter x 100 ml (op til 550 mm), stangafstand 20 mm
- 2. række: 14 pipetter x 25 ml, stangafstand 26 mm
- 3. række: 14 pipetter x 10 ml, stangafstand 26 mm
- Beslag til ML/2 til automatisk genkendelse af mobilenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mobil injektorenhed med tørretilslutning |
| Model- | E 405/1 |
| Til brug med (udstyr) | Pipetter |
| Mængde | 1 hver |