Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil injektor
Artikelnummer. 10683021 Shop alle Miele produkter
:
Indeholder: 32 injektordyser
Artikelnummer. 10683021
Brand: Miele Professional™ 3809880
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Mobil enhed til optimal læsning af smalhalsede glasvarer
  • Udstyret med 32 injektordyser og låsemekanismer
  • Udstyret med tilslutning til varmluftstørring
  • Beslag til ML/2 til automatisk genkendelse af mobilenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mobil injektorenhed 1/1
Model- E 380
Til brug med (udstyr) Smalhalsede glasvarer
Inkluderer 32 Injektordyser
Mængde 1 hver