Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil injektor
Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x BXH): 600 x 530 x 346 mm
Beskrivelse
- Udstyret med 6 dyser
- Udstyret med en højdejusterbar holderramme
- Maksimal lodret afstand fra stjerneoverlejring: 610 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål, plast |
| Farve | Rustfrit stål, sort |
| Holder | 6 laboratorieglas i stort volumen |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 600 mm |
| Højde (metrisk) | 346 mm |
| Bredde (metrisk) | 530 mm |