Beskrivelse
Udstyret med 36 dyser (E 470) 2,5 x 90 mm med holder
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Indsats/modul til smalhalsede glasvarer |
| Farve | Rustfrit stål |
| Holder | 36 Smalhalsede glasvarer |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 496 mm |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Bredde (metrisk) | 492 mm |