Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil injektor
Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x BXH): 496 x 492 x 260 mm
Beskrivelse
- Med 12 dyser (E 351) 4 x 160 mm med clips (E 353)
- Med 13 dyser (E 352) 6 x 220 mm med clips (E 354)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Indsats/modul til smalhalsede glasvarer |
| Farve | Rustfrit stål |
| Holder | 25 smalhalsede glasvarer |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 496 mm |
| Højde (metrisk) | 260 mm |
| Bredde (metrisk) | 492 mm |