Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil injektor
Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x BXH): 496 x 492 x 330 mm
Beskrivelse
- Velegnet til 23 pipetter arrangeret diagonalt
- 10 pipetter op til 560 mm og 13 pipetter op til 490 mm
- Afstand mellem holdere 20 eller 26 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål, plast |
| Produkttype | Indsats/modul til pipetter |
| Farve | Rustfrit stål, sort |
| Holder | 23 pipetter |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 496 mm |
| Højde (metrisk) | 300 mm |
| Bredde (metrisk) | 492 mm |