Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil injektor
Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x BXH): 790 x 640 x 353 mm
Beskrivelse
- Udstyret med 12 dyser medØ 10 mm
- Højdejusterbar holderramme
- Magnetstrimmel til automatisk genkendelse af mobilenheder
- Maks. lodret afstand fra stjerneoverlejring: 615 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål, plast |
| Farve | Rustfrit stål, sort |
| Holder | 12 laboratorieglas i stort volumen |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 790 mm |
| Højde (metrisk) | 353 mm |
| Bredde (metrisk) | 640 mm |