Få mere at vide
Köttermann Mobilskab med to døre
Artikelnummer. 17382109
Skift visning
Antal skuffer:
1
2
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
516 x 900 x 590 mm
516 x 900 x 740 mm
516 x 1200 x 590 mm
516 x 1200 x 740 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal skuffer Dimensioner (D x B x H)
17382109 2 516 x 1200 x 740 mm
17312129 Ingen 516 x 900 x 590 mm
17332129 1 516 x 900 x 740 mm
17342129 2 516 x 900 x 740 mm
17352109 Ingen 516 x 1200 x 590 mm
17372109 1 516 x 1200 x 740 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17382109 Leverandør Köttermann Leverandørnr. 31500104
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dette mobile skab med to døre tilbyder alsidig opbevaringsplads med to låger til at beskytte opbevarede genstande.
  • Alsidig opbevaringsplads
  • Mobil med låsbare hjul
  • Har to døre til at beskytte opbevarede genstande
  • Mange størrelser og konfigurationer tilgængelige
Tekniske data
Farve Hvid
Skabstype Mobil
Dimensioner (D x B x H) 516 x 1200 x 740 mm
Dørtype Hængsel
Slutte Epoxy belagt
Rammemateriale Stål
Hængsel Side Venstre og Højre
Antal døre 2
Antal skuffer 2
Antal hylder Ingen
garanti Ingen
Hjultype Plast med bremser
Med hjul Ja
Materiale Stål