Få mere at vide
Köttermann Mobilskab med to døre Artikelnummer.: 17342129
Köttermann Mobilskab med to døre
Artikelnummer. 17342129
2, 516 x 900 x 740 mm
Antal skuffer:
1
2
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
516 x 900 x 590 mm
516 x 900 x 740 mm
516 x 1200 x 590 mm
516 x 1200 x 740 mm
Artikelnummer. 17342129
Brand: Köttermann 31500140
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dette mobile skab med to døre tilbyder alsidig opbevaringsplads med to låger til at beskytte opbevarede genstande.
  • Alsidig opbevaringsplads
  • Mobil med låsbare hjul
  • Har to døre til at beskytte opbevarede genstande
  • Mange størrelser og konfigurationer tilgængelige
Tekniske data
Farve Hvid
Skabstype Mobil
Dimensioner (D x B x H) 516 x 900 x 740 mm
Dørtype Hængsel
Slutte Epoxy belagt
Rammemateriale Stål
Hængsel Side Venstre og Højre
Antal døre 2
Antal skuffer 2
Antal hylder Ingen
garanti Ingen
Hjultype Plast med bremser
Med hjul Ja
Materiale Stål
Produkttitel
Köttermann Mobilskab med to døre >