Få mere at vide
Köttermann Mobilskab med to døre
Antal skuffer:
1
2
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
516 x 900 x 590 mm
516 x 900 x 740 mm
516 x 1200 x 590 mm
516 x 1200 x 740 mm
Beskrivelse
- Alsidig opbevaringsplads
- Mobil med låsbare hjul
- Har to døre til at beskytte opbevarede genstande
- Mange størrelser og konfigurationer tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Hvid |
Skabstype | Mobil |
Dimensioner (D x B x H) | 516 x 900 x 740 mm |
Dørtype | Hængsel |
Slutte | Epoxy belagt |
Rammemateriale | Stål |
Hængsel Side | Venstre og Højre |
Antal døre | 2 |
Antal skuffer | 1 |
Antal hylder | Ingen |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Köttermann Mobilskab med to døre >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion