Få mere at vide
Köttermann Mobilskab med én låsbar dør
Artikelnummer. 17392119
Skift visning
Hængsel Side:
Højre
Antal skuffer:
1
Ingen
Antal hylder:
1
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
516 x 450 x 590 mm
516 x 450 x 740 mm
516 x 600 x 590 mm
516 x 600 x 740 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hængsel Side Antal skuffer Antal hylder Dimensioner (D x B x H)
17392119 Højre 1 Ingen 516 x 450 x 740 mm
17332119 Højre Ingen Ingen 516 x 450 x 590 mm
17372119 Højre Ingen 1 516 x 450 x 740 mm
17382099 Højre Ingen Ingen 516 x 600 x 590 mm
17322109 Højre Ingen 1 516 x 600 x 740 mm
17332109 Højre 1 Ingen 516 x 600 x 740 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17392119 Leverandør Köttermann Leverandørnr. 31500125
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dette mobile skab med én låsbar dør tilbyder alsidig opbevaringsplads med en enkelt låge for at beskytte opbevarede genstande.
  • Alsidig opbevaringsplads
  • Mobil med låsbare hjul
  • Har én dør med låsemekanisme for at beskytte opbevarede genstande
  • Mange størrelser og konfigurationer tilgængelige
Tekniske data
Farve Hvid
Skabstype Mobil
Dimensioner (D x B x H) 516 x 450 x 740 mm
Dørtype Hængsel
Slutte Epoxy belagt
Rammemateriale Stål
Hængsel Side Højre
Låsemekanisme Ja
Antal døre 1
Antal skuffer 1
Antal hylder Ingen
garanti Ingen
Hjultype Plast med bremser
Med hjul Ja
Materiale Stål