Få mere at vide
Köttermann Mobilskab med én låsbar dør
Hængsel Side:
Højre
Antal skuffer:
1
Ingen
Antal hylder:
1
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
516 x 450 x 590 mm
516 x 450 x 740 mm
516 x 600 x 590 mm
516 x 600 x 740 mm
Beskrivelse
- Alsidig opbevaringsplads
- Mobil med låsbare hjul
- Har én dør med låsemekanisme for at beskytte opbevarede genstande
- Mange størrelser og konfigurationer tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Skabstype | Mobil |
| Dimensioner (D x B x H) | 516 x 450 x 590 mm |
| Dørtype | Hængsel |
| Slutte | Epoxy belagt |
| Rammemateriale | Stål |
| Hængsel Side | Højre |
| Låsemekanisme | Ja |
| Antal døre | 1 |
| Antal skuffer | Ingen |
| Vis mere |