Få mere at vide
Köttermann Mobilskab med én låsbar dør
Artikelnummer. 17332109
Hængsel Side:
Højre
Antal skuffer:
1
Ingen
Antal hylder:
1
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
516 x 450 x 590 mm
516 x 450 x 740 mm
516 x 600 x 590 mm
516 x 600 x 740 mm
Artikelnummer. 17332109
Brand: Köttermann 31500074
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dette mobile skab med én låsbar dør tilbyder alsidig opbevaringsplads med en enkelt låge for at beskytte opbevarede genstande.
  • Alsidig opbevaringsplads
  • Mobil med låsbare hjul
  • Har én dør med låsemekanisme for at beskytte opbevarede genstande
  • Mange størrelser og konfigurationer tilgængelige
Tekniske data
Farve Hvid
Skabstype Mobil
Dimensioner (D x B x H) 516 x 600 x 740 mm
Dørtype Hængsel
Slutte Epoxy belagt
Rammemateriale Stål
Hængsel Side Højre
Låsemekanisme Ja
Antal døre 1
Antal skuffer 1
Antal hylder Ingen
garanti Ingen
Hjultype Plast med bremser
Med hjul Ja
Materiale Stål