Få mere at vide
Köttermann Mobilskab med én dør
Artikelnummer. 17382119
Skift visning
Hængsel Side:
Højre
Venstre
Antal skuffer:
1
Ingen
Antal hylder:
1
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
516 x 450 x 590 mm
516 x 450 x 740 mm
516 x 600 x 590 mm
516 x 600 x 740 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hængsel Side Antal skuffer Antal hylder Dimensioner (D x B x H)
17382119 Højre 1 Ingen 516 x 450 x 740 mm
17312119 Venstre Ingen Ingen 516 x 450 x 590 mm
17322119 Højre Ingen Ingen 516 x 450 x 590 mm
17352119 Venstre Ingen 1 516 x 450 x 740 mm
17362119 Højre Ingen 1 516 x 450 x 740 mm
17372099 Højre Ingen Ingen 516 x 600 x 590 mm
17312109 Højre Ingen 1 516 x 600 x 740 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17382119 Leverandør Köttermann Leverandørnr. 31500124
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dette mobile skab med én dør tilbyder alsidig opbevaringsplads med en enkelt låge til at beskytte opbevarede genstande.
  • Alsidig opbevaringsplads
  • Mobil med låsbare hjul
  • Har én dør til at beskytte opbevarede genstande
  • Mange størrelser og konfigurationer tilgængelige
Tekniske data
Farve Hvid
Skabstype Mobil
Dimensioner (D x B x H) 516 x 450 x 740 mm
Dørtype Hængsel
Slutte Epoxy belagt
Rammemateriale Stål
Hængsel Side Højre
Låsemekanisme Nej
Antal døre 1
Antal skuffer 1
Antal hylder Ingen
garanti Ingen
Hjultype Plast med bremser
Med hjul Ja
Materiale Stål