Få mere at vide
Köttermann Mobilskab med én dør
Beskrivelse
- Alsidig opbevaringsplads
- Mobil med låsbare hjul
- Har én dør til at beskytte opbevarede genstande
- Mange størrelser og konfigurationer tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Skabstype | Mobil |
| Dimensioner (D x B x H) | 516 x 450 x 590 mm |
| Dørtype | Hængsel |
| Slutte | Epoxy belagt |
| Rammemateriale | Stål |
| Hængsel Side | Venstre |
| Låsemekanisme | Nej |
| Antal døre | 1 |
| Antal skuffer | Ingen |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?