Beskrivelse
- indhold: 6 hynder, 3 sokker, 20 måtter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Kraftig klud |
| Type | Universal Absorberende Opbevaringsvogn Refill Kit til alle formål |
| Vægt (engelsk) | 6.61 lb. |
| Vægt (metrisk) | 3 kg |