Få mere at vide
asecos™ Mobilboks sorbenter genopfyldningssæt
Shop alle asecos produkter
Type:
Kemisk spildkontrol Absorberende Opbevaringsvogn Refill Kit
Olieudslipskontrol Absorberende opbevaringsvogn Refill Kit
Universal Absorberende Opbevaringsvogn Refill Kit til alle formål
Beskrivelse
- indhold: 6 hynder, 3 sokker, 20 måtter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Kraftig klud |
| Type | Kemisk spildkontrol Absorberende Opbevaringsvogn Refill Kit |
| Vægt (engelsk) | 6.61 lb. |
| Vægt (metrisk) | 3 kg |