Få mere at vide
asecos™ Mobilboks sorbenter genopfyldningssæt
Artikelnummer. 17816546 Shop alle asecos produkter
Type:
Kemisk spildkontrol Absorberende Opbevaringsvogn Refill Kit
Olieudslipskontrol Absorberende opbevaringsvogn Refill Kit
Universal Absorberende Opbevaringsvogn Refill Kit til alle formål
Artikelnummer. 17816546
Brand: asecos™ 14408
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Mobile Box Sorbents Refill Kit er et praktisk refill-sæt til mobilt spildsæt.
  • indhold: 6 hynder, 3 sokker, 20 måtter
Tekniske data
Materiale Kraftig klud
Type Olieudslipskontrol Absorberende opbevaringsvogn Refill Kit
Vægt (engelsk) 6.61 lb.
Vægt (metrisk) 3 kg