Få mere at vide
asecos™ Mobilboks sorbenter
Artikelnummer. p-200003665 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
63 l
Artikelnummer. 17896166
Brand: asecos™ 14407
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Mobile Box sorbenter er et mobilt spildsæt i en praktisk størrelse for hurtig adgang i tilfælde af lækage.
  • indhold: 6 hynder, 3 sokker, 20 måtter, 1 par beskyttelseshandsker
  • 610 x 400 x 340 (B x D x H)
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (metrisk) 63 l
Materiale Polyethylen
Type Mobilt spildsæt
Længde (engelsk) 24,02 tommer.
Længde (metrisk) 610.00 mm
Bredde (engelsk) 24,02 tommer.
Bredde (metrisk) 610.00 mm
Højde (engelsk) 13,39 tommer.
Højde (metrisk) 340.00 mm
Dybde (engelsk) 15,75 tommer
Dybde (metrisk) 400.00 mm
Vægt (engelsk) 15.43 lb.
Vægt (metrisk) 7 kg