Få mere at vide
asecos™ Mobilboks sorbenter
Artikelnummer. 17896166 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
63 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17896166 63 l
1 options
Artikelnummer. 17896166 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 14407
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Mobile Box sorbenter er et mobilt spildsæt i en praktisk størrelse for hurtig adgang i tilfælde af lækage.
  • indhold: 6 hynder, 3 sokker, 20 måtter, 1 par beskyttelseshandsker
  • 610 x 400 x 340 (B x D x H)
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (metrisk) 63 l
Materiale Polyethylen
Type Mobilt spildsæt
Længde (engelsk) 24,02 tommer.
Længde (metrisk) 610.00 mm
Bredde (engelsk) 24,02 tommer.
Bredde (metrisk) 610.00 mm
Højde (engelsk) 13,39 tommer.
Højde (metrisk) 340.00 mm
Dybde (engelsk) 15,75 tommer
Dybde (metrisk) 400.00 mm
Vægt (engelsk) 15.43 lb.
Vægt (metrisk) 7 kg