Få mere at vide
Labconco™ Mobilt basestativ til Protector Dobbelt handskeboks
Artikelnummer. 16407470 Shop alle Labconco Corporation produkter
Til brug med (udstyr):
Dobbelt bred Labconco Handskerum
Artikelnummer. 16407470
Brand: Labconco™ 5062020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Epoxybelagte, svejsede stålbundstativer har en permanent fastgjort, sort phenollaminat-arbejdsflade
  • Stativet understøtter et dobbelt handskerum
  • Nederste hylde giver praktisk plads til tilbehørsvakuumpumpe eller tørretog
Specifikationer:
  • Højdejusterbar fra 83,8 til 101,6 cm (33 til 40 tommer) med drejelige hjul
  • Arbejdsflademål (B x D x H): 264,1 x 78,7 x 2,8 cm (104 x 31 x 1,1 in.)
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Dobbelt bred Labconco Handskerum
Højde (engelsk) 35,6 tommer.
Vægt (engelsk) 400 lb.
Vægt (metrisk) 181 Kg
Dybde (engelsk) 30 tommer
Bredde (engelsk) 103,2 tommer.
Højde (metrisk) 90.4 cm
Dybde (metrisk) 76.2 cm
Bredde (metrisk) 262.1 cm
Produkttype Støttestativ
Materiale Stål, Epoxy
Kapacitet (metrisk) Maks. Indlæs 1815 kg
Til brug med (applikation) Støtte Labconco Handskerum
Farve Grå