missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MO-I-500

Beskrivelse
MO-I-500 is a FTO inhibitor (IC50 = 8.7 μM for purified FTO in vitro), which increases N6-methyladenosine (m6A) levels in total cellular mRNA in HeLa cells. MO-I-500 modulates levels of specific miRNAs. In a triple-negative breast cancer cell line metabolically challenged by culture without glutamine (SUM149-MA cells), MO-I-500 inhibits cell proliferation. MO-I-500 also displays anticonvulsant activity in a 6 Hz mouse model of epilepsy at nontoxic doses.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[5-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydroxy-2-furanyl]ethanesulfonamide |
| CAS | 1585219-04-0 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Other Oxidase/Oxygenase Compounds |
| Molekylær formel | C12H12ClNO5S |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?