Få mere at vide
MNI-caged-L-glutamate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | MNI-caged-L-glutamate |
| CAS | 295325-62-1 |
| Molekylær formel | C14 H17 N3 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (αS)-Amino-2,3-dihydro-4-methoxy-7-nitro-Δ-oxo-1H-indole-1-pentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O6/c1-23-11-4-3-10(17(21)22)13-8(11)6-7-16(13)12(18)5-2-9(15)14(19)20/h3-4,9H,2,5-7,15H2,1H3,(H,19,20)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc(c2N(CCc12)C(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-(4-methoxy-7-nitro-indolin-1-yl)-5-oxo-pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.3 |
| Formel vægt | 323.1117 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?