Få mere at vide
SGE™ MN Silicone Septa
Diameter (metrisk) Udvendig:
11 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- MN silicone Premium septum
- For autosamplers with up to 400 injections per septum
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Septum |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | Silicone |
| Mængde | 50 Pack |