Få mere at vide
Macherey-Nagel™ MN Positivt Tryk-ramme
Artikelnummer. 16311616
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
16311616 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 16311616 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740474
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Adapter til direkte filtrering ved brug af NucleoSpin™ 96 plasmidsæt på [MPE] ² positivt tryk-modulet
  • Tilpasning af NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfection-kvalitets kit-proceduren til [MPE] ² positivt trykmodul for at fremskynde din ekstraktionsarbejdsgang
  • Pålidelig ydeevne og fremragende udbytte ved brug af NucleoSpin™ 96 plasmidtransfektionsgrad på [MPE] ² positivt tryk-modulet
  • Lave endotoksinniveauer, der kan sammenlignes med standard vakuumbehandling
  • Kompakt og automatiseret plasmidisolering af 96 prøver på 60-90 –minutter
Tekniske data
Format Adapterramme
Til brug med (applikation) Plasmid-DNA-rensning
Til brug med (udstyr) Hamilton [MPE] ² Enhed
Isoleringsteknologi NucleoSpin Perlerør
Mængde 1 stk.
Kun til forskningsbrug