Få mere at vide
Macherey-Nagel™ MN OPTIMA™ Amin testblanding i ethanol
Artikelnummer. 10115041 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Product Code. Volumen (metrisk) Unit Size
10115041 1 ml 1ml
1 options
Product Code. 10115041 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 722317
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Specifications
Til brug med (udstyr) Til GC Kapillærsøjler
Inkluderer 0,2 % diisobutylamin, 1 % diethanolamin, 0,2 % 2,6-dimethylanilin, 0,2 % o-propanolpyridin, 0,2 % dicyclohexylamin, 0,2 % dibenzylamin
Volumen (metrisk) 1 ml
Produkttype MN OPTIMA Amin testblanding i ethanol
compliance-icons
Product Identifier
  • Test mixture OPTIMA 5 Amine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol