missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mn(III) meso-Tetra (N-Methyl-4-pyridyl) Porphine Pentachloride, TRC

Artikelnummer. 30470694
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470694 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470694 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM425510500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mn(III) meso-Tetra (N-Methyl-4-pyridyl) Porphine Pentachloride
CAS 125565-45-9
Molekylær formel C44H36ClMnN8 . 4Cl
Mængde 500 mg
Synonym Chloro[meso-tetrakis(4-n-methylpyridinyl)porphyrinato)manganese(III)tetrachloride, Manganese(III) 5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphin Chloride Tetrakis(methochloride), (SP-5-12)-Chloro[[4,4',4'',4'''-(21H,23H-porphine-5,10,15,20-tetrayl-kN21,kN22,kN23,kN24)tetrakis[1-methylpyridiniumato]](2-)] Manganese(4+) Tetrachloride, 4,4',4'',4'''-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis[1-methylpyridinium Manganese Complex
InChI formel InChI=1S/C44H36N8.ClH.Mn/c1-49-21-13-29(14-22-49)41-33-5-7-35(45-33)42(30-15-23-50(2)24-16-30)37-9-11-39(47-37)44(32-19-27-52(4)28-20-32)40-12-10-38(48-40)43(36-8-6-34(41)46-36)31-17-25-51(3)26-18-31;;/h5-28H,1-4H3;1H;/q+2;;+3/p-1
SMIL C[n+]1ccc(cc1)\C\2=C\3/C=C\C\4=C(\C5=N\C(=C(\c6cc[n+](C)cc6)/c7ccc(\C(=C/8\C=CC2=N8)\c9cc[n+](C)cc9)n7[Mn](Cl)N34)\C=C5)/c%10cc[n+](C)cc%10
Molekylvægt (g/mol) 909
Formel vægt 766.2132
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.