missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MMV008138, MedChemExpress
Beskrivelse
MMV008138 is a species-selective IspD (enzyme 2-C-methyl-d-erythritol 4-phosphate cytidylyltransferase)-targeting antimalarial agent, with an IC50 of 44 nM for PfIspD (P. falciparum IspD). MMV008138 inhibits the growth of P. falciparum Dd2 strain with an IC50 of 250 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MMV008138 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1679333-73-3 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H14Cl2N2O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (346.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@@H]1CC2=C([C@@H](C3=CC=C(Cl)C=C3Cl)N1)NC4=C2C=CC=C4)O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?