Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig MMP1 ELISA Kit
Artikelnummer. p-7230979
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15425073
Brand: Invitrogen™ EHMMP1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
The Human Matrix MetalloProteinase 1 (Hu MMP1) ELISA kvantificerer Hu MMP1 i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu MMP1. Metodens princip The Human MMP1 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Proteiner af matrix metalloproteinase (MMP) familien er involveret i nedbrydningen af ekstracellulær matrix i normale fysiologiske processer, såsom embryonal udvikling, reproduktion og vævsremodellering, såvel som i sygdomsprocesser, såsom arthritis og metastaser. De fleste MMP'er udskilles som inaktive proproteiner, der aktiveres, når de spaltes af ekstracellulære proteinaser. Dette gen koder for et udskilt enzym, som nedbryder de interstitielle kollagener, type I, II og III. Genet er en del af en klynge af MMP-gener, som lokaliseres til kromosom 11q22.3. Alternativ splejsning resulterer i flere transskriptionsvarianter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P03956
Analyseområde 24,69 til 18.000 pg/ml
Assay følsomhed 8 pg/mL
Kalibreringsområde 8 pg/ml til 18000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Cellestruktur& Organelle proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med nogen af de testede cytokiner: Humant angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12, IL-12, IL-12, 12, 12, 12, 3 IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-2, - 3, -9, -10, SCF, GFTARC, PARC, GFTARC, PARC, GFTA, RANTES, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 4312
Gen symbol CLG,CLGN
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Ekstracellulær matrix& Celleadhæsion
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym CLG, CLGN
Mål MMP1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min