Få mere at vide
Invitrogen™ Human MMP1-cellelysat ELISA Kit
Mængde:
10 x 96 tests
Beskrivelse
Proteiner af matrix metalloproteinase (MMP) familien er involveret i nedbrydningen af ekstracellulær matrix i normale fysiologiske processer, såsom embryonal udvikling, reproduktion og vævsremodellering, såvel som i sygdomsprocesser, såsom arthritis og metastaser. De fleste MMP'er udskilles som inaktive proproteiner, der aktiveres, når de spaltes af ekstracellulære proteinaser. Dette gen koder for et udskilt enzym, som nedbryder de interstitielle kollagener, type I, II og III. Genet er en del af en klynge af MMP-gener, som lokaliseres til kromosom 11q22.3. Alternativ splejsning resulterer i flere transskriptionsvarianter.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P03956 |
| Analyseområde | 24,69 til 18.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 8 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Cellelysater, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 4312 |
| Gen symbol | MMP1 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |