Få mere at vide
MMP 8-I, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MMP 8-I |
| CAS | 236403-25-1 |
| Molekylær formel | C13 H12 N4 O2 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | MMP 8-I, (3R)-1,2,3,4-Tetrahydro-N-hydroxy-2-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-3-isoquinolinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)20(18,19)17-7-6-11-13(17)15-8-12(14)16-11/h2-8H,1H3,(H2,14,16) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2ccc3nc(N)cnc23 |
| IUPAC navn | 5-(4-methylphenyl)sulfonylpyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.325 |
| Formel vægt | 288.068 |