missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MMP 8-I, TRC

Artikelnummer. 30467495
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467495 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM42544010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MMP 8-I
CAS 236403-25-1
Molekylær formel C13 H12 N4 O2 S
Mængde 10 mg
Synonym MMP 8-I, (3R)-1,2,3,4-Tetrahydro-N-hydroxy-2-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-3-isoquinolinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C13H12N4O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)20(18,19)17-7-6-11-13(17)15-8-12(14)16-11/h2-8H,1H3,(H2,14,16)
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2ccc3nc(N)cnc23
IUPAC navn 5-(4-methylphenyl)sulfonylpyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 288.325
Formel vægt 288.068
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.