missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ MMG 11
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18736686
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18736686 10 mg
18749106 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18736686 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6858/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

TLR2 antagonist

MMG 11 is a TLR2 antagonist (IC50 values are in the range 1.7 - 5.7 μM). Exhibits selectivity for TLR2 over TLR4, TLR5, TLR7/8 and TLR9. Reduces TLR2-mediated cytokine secretion from PBMCs. MMG 11 preferentially inhibits TLR2/1- over TLR2/6-mediated NK-κB activation (IC50 values are 0.87 and 7.4 μM, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-(2-oxo-2-(2,3,4-trihydroxyphenyl)ethyl)furan-2-carboxylate
CAS 313254-94-3
Mængde 10 mg
Mål Toll-like Receptor Antagonists
Molekylær formel C15H14O7
Formel vægt 1414
Renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.