Få mere at vide
Invitrogen™ mBESKED mMACHINE™ T7 mRNA Kit med CleanCap™ Reagens AG
Artikelnummer. 31662617
Skift visning
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
25 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
31662617 25 reaktioner
17904741 50 reaktioner
17994731 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31662617 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A5762025
 Begrænset vare
På lager
mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA-kittet med CleanCap Reagent AG indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for at generere mRNA med naturligt forekommende Cap 1-struktur, samtidig med at det giver øgede udbytter og højere kvalitet med større overførbarhed in vivo sammenlignet med ældre capping-metoder som ARCA-kapsler.
mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA-sættet med CleanCap Reagens AG indeholder alle reagenser og buffere, der er nødvendige for høj kvalitet in vitro-syntese af store mængder mRNA med den naturligt forekommende Cap 1-struktur. Anvendelse af CleanCap Reagent AG sikrer bedre resultater sammenlignet med ældre kondensationsteknologier og større proteinproduktion. Hver standard 20-L μ reaktion giver mindst 100 μg Cap 1-indeholdende mRNA, mens den opskalerede protokol giver op til 1 mg mRNA. Dette sæt er egnet til fuld eller delvist modificeret nukleotidsubstitution for at generere modificeret mRNA.
Funktioner i mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA-sættet med CleanCap Reagens AG omfatter:
  • Indeholder gennemprøvet CleanCap capping-teknologi
  • Optimeret til at opnå høje mRNA-udbytter (>5 mg/ml)
  • Producerer mRNA, der er over 95% afgrænset
  • Optimeret til produktion af mRNA fra 0,9 –10 kb skabeloner
  • Minimumsudbytter på 100 μg pr. reaktion, op til 150 μg pr. reaktion (se figur nedenfor)
  • Tillader brug af modificerede nukleotider, fuld- eller delvist modificeret substitution
  • Inkluderer lineariseret 0,9 kb GFP-kontrolskabelon, giver ≥100 μg mRNA
  • Bestående af højkvalitetsreagenser TheraPure for at muliggøre overgangen fra RUO til GMP
  • Fås i to størrelser: 50 og 1000 reaktioner*
*Bemærk: 1000-reaktionssættet er designet til at understøtte opskalering til store mængder mRNA-produktion, hvilket muliggør ≥100 mg mRNA.
mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA-sættet med CleanCap Reagens AG indeholder trinukleotidkapsel-analogen CleanCap Reagens AG, som har Cap 1-strukturen og kan bruges til co-transkriptionel capping af mRNA uden at gå på kompromis med udbyttet. Dette reagens giver høje kondensationseffektivitet sammenlignet med ældre kondensationsreagenser som ARCA. Cap 1-indeholdige mRNA'er er betydeligt mere stabile og har bedre translationelle aktiviteter sammenlignet med Cap 0 mRNA'er produceret med ARCA- eller mCap-kapselanaloger.
En lineariseret DNA-skabelon, der indeholder en AG-initierende T7 RNA-polymerasepromotor, anbefales kraftigt til dette kit for at opnå mRNA-udgaver >på 5 mg/ml med over 90% af transkripterne dækket. Det mRNA, der produceres med dette kit, kan bruges til mange anvendelser, herunder transfektioner, prækliniske mRNA-terapeutiske mRNA-studier, præklinisk vaccineudvikling, mikroinjektioner, in vitro-translation samt analyse af RNA-struktur og -funktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype HEK293, 293, HeLa, CHO-K1, CHO, Jurkat, Primære humane T-celler, Primære celler, Stamceller, iPSC, NIH-3T3, HepG2, A549, HUVEC
Endelig produkttype Syntetisk mRNA, mRNA
Format Gratis Dyreoprindelsessæt
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningsmål mRNA, Syntetisk mRNA
Prøvetype mRNA, Syntetisk mRNA
Antal reaktioner 25 reaktioner
Produktlinje mMESSAGE mMACHINE
Produkttype T7 In vitro transkriptionssæt
Mængde 25 Reaktioner
Promotor Modificeret T7
Forsendelsestilstand Tøris
Udbytte >100 μg
Udgangsmateriale PCR-produkter, lineariseret DNA-plasmid
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.