Få mere at vide
Invitrogen™ mBESKED mMACHINE™ T3 Transskriptionssæt
Artikelnummer. p-4918860
Produkttype:
T3 In vitro transkriptionssæt
Antal reaktioner:
25 reaktioner
Artikelnummer. 10665605
Brand: Invitrogen™ AM1348
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå –10 50 gange udbytte af konventionelle in vitro transkriptionsreaktioner
mMESSAGE mMACHINE high yield capped RNA transcription kits use patented high-yield transcription technology for the routine synthesis of 15–35 μg of 7-methyl guanosine capped RNA from 1 μg of template DNA. Each kit includes sufficient reagents for 25 reactions.
Ambion mBESKED mMACHINE High Yield Capped RNA Transcription Kits bruger Ambions patenterede højyield transkriptionsteknologi til rutinesyntese af 15 - 35 μg 7-methyl guanosin capped RNA fra 1 μg template DNA. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser til 25 reaktioner.
  • Høje udbytter af afgrænset —RNA op til μ39 g RNA pr. reaktion
  • Ekstra —bekvem hætte analog-nukleotidblanding medfølger
  • Forenklet reaktionsformat
  • Syntetiserede transkripter ideelle til mikroinjektion, in vitro translation eller transfektion i en μ20 L reaktion under en 2 timers inkubation, mMESSAGE mMACHINE High Yield Capped RNA-transskription vil give op til 35 μg capped RNA
  • 10 –50 gange udbytte opnået med konventionelle in vitro transkriptionsreaktioner
  • Forholdet mellem cap analog til GTP er blevet optimeret for at tillade kompromis mellem udbytte (15 - μ35 g) og andelen af transskriptioner, der er begrænset (80 %)
  • Indeholder en LiCl-fældningsopløsning, der er effektiv til at adskille proteiner og ikke-inkorporerede nukleotider (inklusive fri cap-analog) fra det capped RNA, hvilket tillader en øget effektivitet af translation
  • Optimeret til brug med polymeraser inkluderet i sættet
  • Indeholder 57U analog cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring T3 Enzymmix, 10X Reaction Buffer 2XNTP ⁄CAP Solution, GTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution og Gel Loading Buffer II opbevares alle på– 20°C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
Endelig produkttype Syntetisk mRNA, mRNA
Format Sæt
Prøvetype mRNA, Syntetisk mRNA
Til brug med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter
Antal reaktioner 25 reaktioner
Produktlinje Ambion , mBESKED mMACHINE
Produkttype T3 In vitro transkriptionssæt
Mængde 25 reaktioner
Promotor T3
Forsendelsestilstand Tøris
Udbytte 20-30μ g
Udgangsmateriale PCR-produkter, lineariseret DNA-plasmid