Få mere at vide
MMAF-d8 hydrochloride, MedChemExpress
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Beskrivelse
D8-MMAF hydrochloride is a deuterated form of MMAF hydrochloride, which is a microtubule disrupting agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MMAF-d8 hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylær formel | C39H58D8ClN5O8 |
| Teknik | Cancer-programmed Cell Death |
| Farve | Off-White |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (128.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)OC)=O)OC)N(C([C@@](C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])NC([C@H](C(C)C)NC)=O)=O)C.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 776.47 |
| Mængde | 1 mg |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.