Få mere at vide
MMAF-d8 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436648
Encompass_Preferred
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. 16436648
Brand: Medchem Express HY15579AS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress D8-MMAF hydrochloride is a deuterated form of MMAF hydrochloride, which is a microtubule disrupting agent.
D8-MMAF hydrochloride is a deuterated form of MMAF hydrochloride, which is a microtubule disrupting agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MMAF-d8 hydrochloride
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C39H58D8ClN5O8
Teknik Cancer-programmed Cell Death
Farve Off-White
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (128.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)OC)=O)OC)N(C([C@@](C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])NC([C@H](C(C)C)NC)=O)=O)C.Cl
Molekylvægt (g/mol) 776.47
Mængde 10 mg
Formel vægt 776.47
Procent renhed 98.97%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.