Få mere at vide
MMAE-d8, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476338
Encompass_Preferred
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 16476338
Brand: Medchem Express HY15162A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress MMAE-d8 (Monomethyl auristatin E-d8) is a deuterated labeled MMAE, a potent mitotic inhibitor and a tubulin inhibitor.
MMAE-d8 (Monomethyl auristatin E-d8) is a deuterated labeled MMAE, a potent mitotic inhibitor and a tubulin inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MMAE-d8
CAS 2070009-72-0
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C39H59D8N5O7
Teknik Cancer-programmed Cell Death
Farve White
Synonym Monomethyl auristatin E-d8 Deuterated labeled MMAE
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (137.74 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@@H](O)C2=CC=CC=C2)=O)OC)=O)OC)N(C([C@@](C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])([2H])NC([C@H](C(C)C)NC)=O)=O)C
Molekylvægt (g/mol) 726.03
Mængde 10 mg
Formel vægt 726.03
Procent renhed 98.43%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.