Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MM 54
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002184
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30002184 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30002184 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5992/1
Potent apelin receptor antagonist
Potent apelin receptor antagonist (Ki = 82 nM; IC50 = 93 nM). Antagonizes the inhibitory affect of [Pyr1]-Apelin-13 on forskolin-induced cAMP accumulation in CHO-K1-APJ cells. Recuces tumor expansion and lengthens survival time in a mouse xenograft model of glioblastoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed 95%
CAS 1313027-43-8
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Molekylvægt (g/mol) 1737.166
Mængde 1 mg
Opløselighed Soluble to 2mg/mL in water