Beskrivelse
Forskellige størrelser og materialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibebold |
| Diameter (engelsk) | 1,18 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 3 cm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til at øge graden af blanding, formaling |
| Til brug med (udstyr) | MM 400 blandemølle |
| Materiale | Rustfrit stål |