Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MM 11253
Beskrivelse
Selective RARγ antagonist. Blocks the growth inhibitory ability of RARγ-selective agonists in squamous cell carcinoma (SCC)-25 cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MM 11253 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 462.67 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 462.666 |