Få mere at vide
Grant Instruments™ MM-1000 - Overhead Omrører Multi-Mixer (uden tilbehør) op til 20 L, 40-1000 rpm og fra 1.000 til 10.000 mPa.s
Artikelnummer. 17571136
Skift visning
Hastighed:
40 til 1000 rpm
Artikelnummer. Hastighed
17571136 40 til 1000 rpm
1 options
Artikelnummer. 17571136 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. MM1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6120.00 DKK
    5717.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 402.48 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MM-1000 er designet til at omrøre væsker op til 20 liter. Det er en støjsvag og pålidelig mixer, der giver stabil kontinuerlig blanding i op til 7 dage og har 3 bevægelsestyper: RotationalReciprocalVibration
Det er et ideelt instrument til bioteknologi, organisk syntese, analytiske laboratorier. Den kan bruges til at omrøre opløsninger op til“ medium viskositet” område (fra 1.000 til 10.000 mPa.s).
5 valgfri pagajer, retortstativ og klemme sælges separat.
Applikationer
  • Blanding, omrøring og klipning i
  • Bioteknologi
  • Organisk syntese
  • Analytiske laboratorier
  • Prøveklargøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 40 til 1000 rpm
Volumen 20 L
Vise Ja
Spænding 120/240 V
Watt 8.4 W
Diameter (metrisk) 135 mm
Højde (metrisk) 250 mm
Bredde (metrisk) 140 mm
Strømstyrke 700 mA
Oversigt Overhead omrører multimixer
Model- MM-1000
Antal hastighedsgear Roterende, Gensidig, Vibration
Vægt (metrisk) 2.4 kg