Få mere at vide
MM 07, MedChemExpress
Beskrivelse
MM 07 is a biased apelin receptor agonist, with a KD of 300 nM in CHO-K1 cells and a KD of 172 nM in human heart.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MM 07 |
| CAS | 1876450-21-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C67H106N22O14S3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (40.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@H]1N(CCC1)C(CNC([C@H](CCCCN)NC([C@@H](NC([C@H]2NC([C@](NC([C@@H](NC([C@@]3([H])N(CCC3)C([C@@](CCCNC(N)=N)([H])NC([C@@H](N)CSSC2)=O)=O)=O)CCCNC(N)=N)=O)([H])CC(C)C)=O)=O)CC4=CN=CN4)=O)=O)=O)N[C@@H](CCSC)C(N5[C@@H](CCC5)C(N[C@H](C(O)=O)CC6=CC=CC=C6)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 1539.89 |
| Formel vægt | 1539.89 |
| Vis mere |