Få mere at vide
R&D Systems™ MLS 1547
Beskrivelse
MLS 1547 is a G protein-biased D2 receptor partial agonist (Ki = 1.2 μM). Stimulates D2 receptor G protein-mediated signaling and acts as an antagonist of dopamine-mediated β-arrestin recruitment at D2 receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-7-[[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]methyl]-8-quinolinol |
| CAS | 315698-36-3 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 25 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C19H19ClN4O |
| Formel vægt | Observed MW: 354.83 |